Learn More
Rephile™ RephiDuo A Pack T1
Code produit 15429739 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15429739 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429739
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit est spécialement conçu pour éliminer les contaminants ioniques et organiques de niveau trace provenant de l’EDI, de l’osmose inverse ou de l’eau pure distillée afin de produire de l’eau ultrapure à haute résistivité.
Pack filtre à philes. Comparable à QGARDT1X1.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Milli-Q Advantage A10™
  • Milli-Q Reference™
Compatible uniquement avec les systèmes fabriqués avant 2013.
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit