Learn More
Rephile™ RephiDuo A Pack T2
Code produit 15439739 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15439739 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.13€
    337.27€ / 1 pièces
    Économisez 94.86€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette cartouche est spécialement conçue pour purifier davantage l’eau déionisée (DI) afin de produire de l’eau ultrapure à haute résistivité.
Pack filtre à réphiles. Comparable à QGARDT2X1.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Milli-Q Advantage™
  • Milli-Q Reference™
Compatible uniquement avec les systèmes fabriqués avant 2013.
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit