Learn More
Rephile™ RephiDuo L Pack TL1
Code produit 15449729 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15449729 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15449729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.86€
    317.41€ / 1 pièces
    Économisez 73.45€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit est destiné au prétraitement primaire (protection principale contre les osmoses inverses) et est conçu pour éliminer la plupart des particules, composés organiques et chlore de l’eau du robinet afin de protéger les membranes RO.
Comparable à PR0GTL0S1.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Elix Clinique 35/70™
  • Elix 20/35/70/100™
  • RiOs 30/50/100/150/200™
  • Elix Clinique Gulfstream™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit