Description
Ce produit est conçu pour éliminer la plupart des particules, composés organiques et chlore de l’eau du robinet afin de protéger les membranes d’osmose inverse.
RephiDuo P Pack 1 pour Elix™ et systèmes Rios™ . Comparable à PR0G00001.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
- Direct-Q 3 /5™ (version ancienne)
- Elix (UV) 05/03/10™
- RiOs 3™ (version ancienne)
- RiOs 5/8/16™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de purification d’eau |
| Type | Cartidge Kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.