Description
Ce produit est conçu pour éliminer la plupart des particules, composés organiques et chlore de l’eau du robinet afin de protéger les membranes d’osmose inverse.
RephiDuo P Pack 2 pour Elix™ et systèmes Rios™ . Comparable à PR0G00002.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
- Direct-Q 3 /5™ (version ancienne)
- Elix (UV) 05/03/10™
- RiOs 3™ (version ancienne)
- RiOs 5/8/16™
- AFS 3/3D™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de purification d’eau |
| Type | Cartidge Kit |