Learn More
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P Pack S2
Code produit 15419739 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15419739 Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.27€
    349.92€ / 1 pièces
    Économisez 31.35€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
RephiDuo P pack S2 pour Elix et systèmes Rios.
RephiDuo P pack S2 pour Elix et systèmes Rios. Comparable à MILPR0G0T0S2.
  • Ce produit est conçu pour éliminer les grosses particules et composés organiques, ramollir l’eau et éliminer le chlore de l’eau du robinet afin de protéger les membranes RO.
Spécification
Type Système de purification de l'eau