Learn More
Rephile™ RephiDuo S Pack 1 Kit
Code produit 15479749 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15479749 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15479749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.02€
    372.37€ / 1 pièces
    Économisez 86.65€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit est conçu pour éliminer les contaminants ioniques et organiques en dessous du niveau trace afin d’atteindre la qualité de l’eau requise pour votre application.
Ce produit est conçu pour éliminer les contaminants ioniques et organiques en dessous du niveau trace afin de correspondre à la qualité de l’eau requise pour votre application. Un filtre capsule de 0,2 μm est inclus pour éliminer les bactéries et particules de taille supérieure à 0,2 μm. Pour une utilisation avec l’eau d’alimentation en osmose inverse.
RephiDuo S Pack 1 kit pour les anciens MilliQ Simplicity™ et Synergy™ systèmes. Comparable à SIMPAKKR1.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Milli-Q Simplicity™
  • Milli-Q Synergy™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit