Description
Ce produit est conçu pour éliminer les contaminants ioniques et organiques sous le niveau trace afin d’atteindre la qualité de l’eau requise pour votre application. Un filtre capsule de 0,2 μm est inclus pour éliminer les bactéries et particules de taille supérieure à 0,2 μm. Pour une utilisation avec de l’eau d’alimentation DI.
RephiDuo S Pack 2 kit pour les anciens MilliQ Simplicity™ et Synergy™ systèmes. Comparable à SIMPAKKD2.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
- Milli-Q Simplicity™
- Milli-Q Synergy™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Système de purification d’eau |
| Type | Cartidge Kit |