Learn More
Rephile™ RephiDuo U Pack 2
Code produit 15429729 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15429729 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429729
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit est conçu pour éliminer les contaminants ioniques et organiques jusqu’à des niveaux traces provenant de l’eau pure DI.
RephiDuo U Pack 2 pour les systèmes MilliQ Century™ . Comparable à QGARD00D2.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • Milli-Q Laboratoire universitaire™
  • Milli-Q Biocel™
  • Milli-Q Element™
  • Milli-Q Gradient™
  • Milli-Q Synthesis™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit