Learn More
Rephile™ RephiDuo U Pack TIX
Code produit 15459739 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Water Purification System
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15459739 Water Purification System 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15459739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    324.61€ / 1 pièces
    Économisez 51.39€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This product is designed to remove ionic and organic contaminants below trace level to match the water quality required for your application.
Rephile filter pack. Comparable to QPAK00TIX.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Milli-Q Direct™
Only compatible with systems manufactured before 2013.
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Water Purification System
Type Cartidge Kit