Learn More
Rephile™ RephiSolo P Pack 3
Code produit 15489719 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de purification d’eau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15489719 Système de purification d’eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15489719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.45€
    218.24€ / 1 pièces
    Économisez 51.21€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce produit est conçu pour éliminer la plupart des particules, composés organiques et chlore de l’eau du robinet afin de protéger les membranes d’osmose inverse.
RephiDuo P Pack 3 pour Elix™ et systèmes Rios™ . Comparable à PR0G00003.
Compatible avec les systèmes suivants Millipore™ :
  • AFS 8/8D/16/16D™
Avertissement : Ces produits sont fabriqués par Rephile. Rephile n’est ni affilié ni approuvé par Merck™.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Système de purification d’eau
Type Cartidge Kit