Learn More
Rephile™ RephiSolo U Pack IX kit
Code produit 15439749 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Water Purification System
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15439749 Water Purification System 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15439749
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This product is designed for removing ionic and organic contaminants below trace level to match the water quality required for your application.
RephiSolo U Pack IX kit for MilliQ Century™ systems. Comparable to QTUMMPEIX.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Milli-Q Academic™
  • Milli-Q Biocel™
  • Milli-Q Element™
  • Milli-Q Gradient™
  • Milli-Q Synthesis™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Water Purification System
Type Cartidge Kit