Learn More
Fisherbrand™ Tête de brûleur de rechange
Garantit une flamme stable et régulière.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour une utilisation avec les brûleurs Meker
- Grille
- Fabriqué en acier nickelé
Spécification
Tête de brûleur | |
Brûleur Meker | |
Acier nickelé | |
Flamme stable et régulière |