Learn More
Fisherbrand™ Cartouches de rechange pour kit de supports de paillasse PUROKIT Ultrapure
Comprend 5 nouvelles cartouches et un kit de nettoyage. Les cartouches de rechange Fisherbrand™ pour le kit de supports de paillasse PUROKIT Ultrapure ne nécessitent aucune connexion électrique.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11934199
  • 364.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • Saturation visible par décoloration des colonnes R2
  • Changez facilement les colonnes en dévissant les écrous
  • Durée de conservation de deux ans dans l’emballage d’origine à température ambiante
Spécification
Spécification
La cartouche R3 bleue devient ocre à la saturation
30 L/h
630 mm
Kit de support de paillasse PUROKIT Ultrapure
25°C
630 x 170 x 170 mm
Variable en fonction de la dureté de l’eau à l’entrée
Échangeurs d’ion et de charbon actif
Traitement des eaux
2,5 bar
Échangeurs d’ion et de charbon actif
60 mm