Learn More
Thermo Scientific™ Joints de rechange pour Thermo Scientific™ MicroClick et rotors PCR en bande 8 x 8
Code produit 15145283 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle de bioconfinement ClickSeal
Joint torique
À utiliser avec (équipement):
Couvercle de rotor MicroClick 24 x 2
Rotor MicroClick 24 x 2
Rotors à barrettes PCR MicroClick 30 x 2 et 8 x 8
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15145283 Joint torique Couvercle de rotor MicroClick 24 x 2 1 pièce
15165273 Couvercle de bioconfinement ClickSeal Rotor MicroClick 24 x 2 1 pièce
15125263 Joint torique Rotors à barrettes PCR MicroClick 30 x 2 et 8 x 8 1 pièce
15114933 Couvercle de bioconfinement ClickSeal Rotors à barrettes PCR MicroClick 30 x 2 et 8 x 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15145283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    113.45€ / 1 pièces
    Économisez 31.55€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une gamme d’options pour une fermeture sécurisée sur les rotors de microcentrifugeuses, afin de contenir plus facilement des échantillons.
  • Joints toriques pour joints intérieurs et extérieurs
  • Couvercles ClickSeal pour un confinement biologique optimal
  • Disponible pour plusieurs couleurs et modèles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Couvercle de rotor MicroClick 24 x 2
Type de produit Joint torique