Learn More
Fisherbrand™ Pointes de rechange pour sondes de sonicateur standards, modèles Q500 et Q 700
Code produit 12951171 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12951171 1,27 cm 1 pièce
12971171 2,54 cm -
12961171 1,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12951171
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Les numéros FB4220
Remplacez facilement les pointes érodées
  • Pendant l’utilisation normale, les pointes s’érodent et deviennent moins efficaces
  • Retirez et remplacez les pointes usées en toute facilité
  • Disponible en diamètre de 0,5, 1 et 0,75 po
  • À utiliser avec des sonicateurs Q500 et Q700
Informations sur la commande
Pour les sondes de rechange, voir FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spécification
Type de produit Pointe de rechange
Plage de volume (métrique) 20 à 250 ml
Diamètre (impériale) 0,5 po
Diamètre (impériale) de la pointe 0,5 po
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 13 mm
À utiliser avec (équipement) Sonde de 0,5 po pour le sonicateur modèle Q500 et Q700 (FB4220)
Quantité d’emballage 1 de chaque