Learn More
Fisherbrand™ Pointes de rechange pour sondes de sonicateur standards, modèles Q500 et Q 700
Code produit 12971171 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12971171 2,54 cm -
12951171 1,27 cm 1 pièce
12961171 1,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12971171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.25€
    74.48€ / 1 pièces
    Économisez 21.77€
    22% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Nº de catalogue FB4210
Remplacez facilement les pointes érodées
Pointe de rechange pour sondes à pointe remplaçable
  • Pendant l’utilisation normale, les pointes s’érodent et deviennent moins efficaces
  • Retirez et remplacez les pointes usées en toute facilité
  • Disponible en diamètre de 0,5, 1 et 0,75 po
  • À utiliser avec des sonicateurs Q500 et Q700
Informations sur la commande
Pour les sondes de rechange, voir FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spécification
Type de produit Pointe de rechange
Plage de volume (métrique) 100 ml à 1 L
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (impériale) de la pointe 1 po
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 25 mm
À utiliser avec (équipement) Sonde de 1 po pour le sonicateur modèle Q500 et Q700 (FB4210)
Quantité d’emballage 1 de chaque