Learn More
Eppendorf™ Sachets multiples de pipettes monocanal mécaniques, Research™ plus
Code produit 15733459 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL
2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15733459 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl 1 kit
15772069 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL 1 pièce
15743459 100-1000 μL, 0,5-5, 1-10 mL 1 kit
17884601 0,1-2,5 μL, 0,5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15733459 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000918
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces pipettes pour des procédures de travail sans désagrément et un fonctionnement intuitif. Les pipettes Eppendorf™ Research™ plus répondent aux besoins les plus exigeants en matière de précision et de– fiabilité tout en apporta
Durables et résistants aux contraintes chimiques, thermiques et mécaniques.
  • Réglage du volume : seulement quelques tours pour atteindre le volume désiré
  • Bouton de commande : très faible force de fonctionnement et couleur indiquant le volume de la pipette, position offrant une parfaite ergonomie
  • Éjecteur : très faible force de fonctionnement, position offrant une parfaite ergonomie
  • Affichage du volume : quatre chiffres, avec grossissement
  • Ouverture et affichage des réglages secondaires : ajuste la pipette à un liquide très différent de l’eau
  • Eppendorf PerfectPiston™ : piston ultra-léger en Fortron™
  • Clip de connexion rapide : permet de retirer facilement la partie inférieure (pas sur les pipettes de 10 μl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Gamme de produits Research Plus
Type Multipacks de pipettes
Volume (métrique) 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1 000 μl
Type de doigt Ergonomique
Comprend 3 pipettes : Research™ plus 1 canal variable, 3 x epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes et stylo à bille