Learn More
Eppendorf™ Sachets multiples de pipettes monocanal mécaniques, Research™ plus
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescrizione
- Le modèle ultra-léger Research a été développé selon les critères stricts du concept Eppendorf PhysioCare Concept
- Système à piston ultra-léger et à haute résistance
- Les positions et formes des affichages/boutons de commande ont été optimisées pour les procédures de travail sans désagrément et un fonctionnement intuitif
- La pointe conique à ressort vous fournit une pipette optimale adaptée à une force d’insertion minimale (indisponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml)
- L’option de réglage permet d’adapter parfaitement la pipette à des liquides spécifiques ou à d’autres conditions externes
- Avec le nouveau réglage du volume, vous pouvez passer d’un volume maximum à un volume minimum en quelques tours seulement
- L’affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement facilite les réglages rapides et précis du volume plus que jamais
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 ml et 10 ml)
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Gamme de produits | Research Plus |
| Type | Multipacks de pipettes |
| Volume (métrique) | 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1000 μL |
| Type de doigt | Ergonomique |
| Comprend | 3 pipettes : Research™ plus 1 canal variable, 3 x epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 pointes et stylo à bille |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?