Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2.5 %, ± 1 %, ± 0.6 % |
| Pointes compatibles | 200 μEmbouts de pipettes L, 53 mm L |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec | 200 μEmbout de pipette en L |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Research Plus |
| Type | Pipettes monocanal à volume réglable |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Affichage | Numérique |
| Afficher plus |