Learn More
Eppendorf™ Research™ plus, pipettes monocanal mécaniques
Code produit 15783439 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
15783439 100 à 1000 μl Bleu 1 pièce
15793439 0,5 à 5 ml Violet 1 pièce
15763439 10 à 100 μl Jaune 1 pièce
15733439 0.1 à 2.5μl Gris foncé 1 pièce
15773439 20 à 200 μl Jaune 1 pièce
15753439 2 à 20 μl Jaune 1 pièce
15703449 1 à 10 ml Turquoise 1 pièce
15713449 2 à 20 μl Gris clair 1 pièce
15743439 0,5 à 10 μl Gris moyen 1 pièce
15723449 30 à 300 μl Orange 1 pièce
16262391 0,25 à 2,5 ml Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15783439 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3123000063
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipettes ultra-légères entièrement autoclavables, adaptées aux liquides spécifiques ou à d’autres conditions extérieures. Les pipettes sont dotées d’une pointe conique à ressort, une option de réglage secondaire et un affichage amélioré du volume.
  • La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
  • Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
  • Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
  • Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
  • Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
  • Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
  • Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
  • Pipetage de liquides
  • Mélange de liquides
  • Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
  • Extraction de phases et élimination des surnageants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 3 %, ± 1 %, ± 0,6%
Pointes compatibles 1000 μEmbouts de pipettes L, 71 mm L
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
À utiliser avec 1000 μEmbout de pipette en L
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Research Plus
Type Pipettes monocanal à volume réglable
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Affichage Numérique
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 1000 μEmbout de pipette L
Comprend epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 avec 96 embouts de pipettes
Incréments 100, 500, 1000 μL