Description
- La fonction de réglage du volume permet d’atteindre le volume souhaité en quelques tours de bouton
- Le bouton de commande et la pression légère à exercer sur l’éjecteur sont conçus de façon ergonomique
- Affichage du volume à 4 chiffres avec grossissement
- Affichage du calibrage et ouverture de réglage pour les liquides et les volumes spécifiques
- Utilise des produits renommés PhysioCare Concept™ réduit ainsi la tension sur la main et le bras lors du pipetage, maintient l'équilibre et minimise l'effort de l'utilisateur.
- Le verrouillage rapide rend la partie inférieure particulièrement facile à retirer et à entretenir (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Cône de pointe à ressort qui favorise l’ajustement parfait sur le cône (indisponible pour les pipettes de 5 et 10 ml)
- Possibilité d’autoclavage sans démontage
Applications
- Pipetage de liquides
- Mélange de liquides
- Remplissage de plaques, de gels et de récipients de réaction
- Extraction de phases et élimination des surnageants
Specifications
Specifications
| Type de batterie | Aucun |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Modèle | Eppendorf™ Research™ Plus™ |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Research Plus |
| Type | Pipettes monocanal à volume réglable |
| Volume (métrique) | 0,25 à 2,5 ml |
| Affichage | Numérique |
| Show More |