Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 8 tube
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
This 8-tube retainer and base set is for use with standard 8-tube strips on the 3500 series Genetic Analyzers.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | This product includes 4 sets of retainers and bases. |
| Description | Retainer & Base Set (Standard), 8-well Strips, 0.2mL, For 3500/3500XL Genetic Analyzers, Room Temperature, Standard Reaction Speed |
| Format | 8-well Strip |
| For Use With (Equipment) | 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer |
| For Use With (Application) | Sequencing |
| Product Type | Base Set |
| Quantity | 4 Sets |
| Sample Volume | 0.2 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Test Time | Standard |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?