Learn More
Fisherbrand™ Base du support de cornue
Code produit 11548092 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11548092 160 mm -
11558092 200 mm 1 pièce
11568092 250 mm 1 pièce
11578092 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11548092
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux grâce à ce support à distance en acrylique texturé résistant aux acides. Les supports de base de statif Fisherbrand™ sont l’un des instruments les plus couramment utilisés dans les expériences.
  • Acier pressé fini dans une peinture acrylique texturée résistante à l’acide
  • Trous filetés de 10 mm
  • Le support à trou unique possède un trou situé au centre de la largeur
  • Le support à double trou a un trou situé au centre de la largeur et un emplacement central sur toute la longueur
Spécification
Dimensions (L x l) 160 x 100 mm
Longueur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Type de produit Plaque de support
Forme Rectangulaires
Dimensions 160 x 100 mm (L x l)
Diamètre du filetage 10 mm
Finition Acier embouti
Quantité 1 de chaque