Learn More
R&L Enterprises™ Pinces de support de statif
Code produit 11888203 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Tête de vis métallique
tête de vis en plastique
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11888203 tête de vis en plastique 5 pièces
11517722 Tête de vis métallique 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11888203
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de fixer solidement les articles de 2 à 90 mm de diamètre. Les pinces de support de statif R&L Enterprises™ sont dotées de mâchoires en alliage d’aluminium avec d’autres pièces en laiton plaqué.
Permet de serrer à fond les articles de 2 à 90 mm de diamètre. R&L Enterprises™ Les mâchoires pour support de Retort se caractérisent par des mâchoires en alliage d’aluminium avec d’autres parties en cuivre plaquettaire.
  • La conception garantit une prise ferme sous divers angles d’ouverture
  • Les revêtements en liège des mâchoires sont bien sécurisés
  • Disponible avec tête de vis de serrage en métal ou en plastique
Spécification
Modèle Mâchoires doublées de liège
Quantité 5/paquet
Type Support de cornue de la pince
Matériau Alliage d’aluminium, laiton
Comprend tête de vis en plastique
Dimensions (métrique) de la poignée 2 à 90 mm