Learn More
RETSCH Récipients de broyage pour broyeur à couteaux GRINDOMIX GM 200
Code produit 10436631 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10436631 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10436631 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 03.045.0047
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les broyeurs à couteaux GRINDOMIX GM 200.
  • Convient aux matériaux souples et élastiques et à tous les échantillons à haute teneur en eau, en huile ou en matières grasses
  • Peut être stérilisé et autoclavé dans une certaine limite
    • En PP
    • Capacité : 1 l
Spécification
Type de produit Récipient de broyage
Capacité (métrique) 1 L
À utiliser avec (application) Pour les matériaux souples et élastiques et tous les échantillons à haute teneur en eau, en huile ou en matières grasses
À utiliser avec (équipement) Broyeurs à couteaux GRINDOMIX GM 200