Description
- Dans différents diamètres et matériaux
- Petites billes proposées pour broyage colloïdal
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulet de broyage |
| Capacité (impériale) | 3,71 oz. |
| Capacité (métrique) | 110 mL |
| Diamètre (impériale) | 0,07 in |
| Diamètre (métrique) | 0,2 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le broyage colloïdal |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (impériale) | 1,1 lb |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |