Learn More
Labcon Tapis de scellage en silicone réutilisable pour plaques à orifices ronds
Code produit 16699852 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16699852 Silicone 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16699852 Fournisseur Labcon Code fournisseur 39955200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.95€
    45.91€ / 5 pièces
    Économisez 7.04€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tapis de scellage pour plaques PCR Labcon et plaques à puits profonds avec puits ronds
  • Tapis de scellage
  • Pour plaques PCR Labcon et plaques à puits profonds avec puits ronds
  • Silicone
  • Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Couleur Naturel
Certifications/Conformité ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Quantité 5 feuillets/boîte
À utiliser avec (application) PCR
Conditions d’expédition RT
Type de produit Rechargeable
Gamme de produits PurePlus
Plage de températures (métrique) Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C