Learn More
R&L Enterprises™ Support d’écran Rexaloy
Code produit 12328139 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Préhension de 34 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12328139 Préhension de 34 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12328139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    40.24€ / 1 pièces
    Économisez 6.76€
    14% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour supporter des objets plats tels que des planches, des manomètres, etc. jusqu’à 34 mm d’épaisseur en position verticale. Le support d’écran Rexaloy R&L Enterprises™ est excellent pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Fini en métal moulé dans de la peinture qui résiste aux acides
  • Avec mâchoires de 40 mm de haut et vis de serrage ajusté
Specifications
Longueur (métrique) de la base 95 mm
Largeur (métrique) de la base 75 mm
Type de produit Support de l’écran
Dimensions Préhension de 34 mm
À utiliser avec (application) Pour un écran de sécurité, pour soutenir des objets plats tels que des planches, des manomètres, etc. jusqu’à 34 mm d’épaisseur en position verticale et pour un usage général en laboratoire
Poids (métrique) 1,4 kg