Learn More
IKA™ Agitateur magnétique chauffant RH Basic 2, température ambiante à 320 °C, acier inoxydable
Tous les produits IKA Produits
Description
- Agitateur magnétique économique avec plaque chauffante en acier inoxydable
- Circuit de sécurité fixe de 400°C
- Moteur d’agitation à démarrage progressif
- Agite jusqu’à 10 litres.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
| Tension | 230 V |
| Type de contrôleur | Échelle 0 à 6 (vitesse) |
| Modèle | RH basic 2 |
| Dimensions | 5 in de diamètre |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| max. (métrique) | Température ambiante à 320°C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Largeur (métrique) | 168 mm |
| Afficher plus |