Learn More
IKA™ Agitateur magnétique RH Basic
Code produit 13480457 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
RH basic
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
13480457 RH basic 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13480457 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0005019700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.34€
    703.00€ / 1 pièces
    Économisez 54.34€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Placer la sonde directement dans le milieu permet un contrôle de la température extrêmement précis. L’agitateur magnétique RH Basic IKA™ avec puissance thermique élevée de 600 watts et la plaque chauffante composée en acier inoxydable garantissent u
  • Agitateur magnétique économique avec plaque chauffante.
  • Un contrôle de la température très précis est possible avec la sonde placée directement dans le milieu.
  • La puissance thermique élevée de 600 watts et la plaque chauffante composée en acier inoxydable garantissent un chauffage rapide.
  • Température de sécurité réglable de 100 à 360°C.
  • Le démarrage progressif du moteur d’agitation comprend un filetage M10 pour une tige de support
  • Champ magnétique puissant et plage de vitesse étendue pour des volumes allant jusqu’à 15 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Tension 100/115/230 V
Puissance 620 W
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 135 mm
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Filetage M 10
Modèle RH basic
Plage de températures (métrique) 50°C à 320°C
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 2,8 kg