Learn More
IKA Agitateur magnétique RH Lite
Code produit 31910310 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
31910310 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31910310 Fournisseur IKA Code fournisseur 0020007108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    345.38€ / 1 pièces
    Économisez 30.62€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique compact conçu pour des performances fiables à un prix abordable.
  • Simple. Compact. Fiable.
  • Le nouveau RH Lite est la solution parfaite pour entrer dans le monde des agitateurs magnétiques.
  • Il impressionne par son design compact et sa haute qualité à un prix abordable.
  • Développé pour des applications simples et des besoins de laboratoire de base, il combine un rapport qualité-prix attractif avec une qualité solide et des fonctionnalités ingénieuses.
  • RH Lite offre tout ce dont vous avez besoin pour un travail sûr et efficace.
  • Haute performance pour peu d’argent.
  • Circuit de sécurité à température ajustable conformément à la norme d’équipement de laboratoire EN IEC 61010-2-010 pour les appareils chauffés.
  • Deux boutons rotatifs et boutons-poussoirs pour un réglage indépendant du point de consigne et du démarrage et arrêt des fonctions de chauffage et de brassage.
  • 600 W de puissance de chauffage.
  • Plaque chauffante robuste en aluminium de 135 mm avec une résistance de surface accrue pour une longue durée de service.
  • Température maximale : 310 °C pour une large gamme d’applications.
  • Moteur EC économe en énergie pour un brassage puissant avec une consommation minimale d’énergie jusqu’à 1500 tr/min.
  • Conception extrêmement compacte : seulement 168 x 217 mm - idéale pour de petites surfaces de travail.
  • Faible auto-chauffage de la plaque chauffante, parfait pour mélanger des échantillons sensibles à la température.
  • Deux points de fixation sur trépied pour une utilisation flexible et un système de test sécurisé.
  • Ce qu’il n’a pas et pourquoi c’est une bonne chose.
  • Le RH Lite ne dispose délibérément pas de contrôle de température externe.
  • Pour des applications simples, cela est non seulement suffisant, mais aussi un avantage : moins de complexité, moindre coût, et pourtant une sécurité totale grâce au circuit intégré de sécurité de la température.
  • Cela fait du RH Lite le choix idéal pour les procédés basiques où le contrôle direct de la température de la plaque chauffante est tout à fait suffisant.
  • Le RH Lite offre une puissance de chauffage nettement supérieure, une plaque chauffante plus grande, une classe de protection IP améliorée et un concept de fonctionnement moderne avec deux boutons rotatifs et poussoirs intuitifs.
  • La conception compacte permet d’économiser de l’espace, tandis que la plaque chauffante robuste et le moteur EC garantissent fiabilité et efficacité.
  • La base intelligente de votre laboratoire.
  • Le RH Lite est le mélangeur magnétique d’entrée de gamme parfait : compact, puissant et sûr sans suppléments inutiles, mais avec tout ce dont vous avez besoin pour des applications simples et fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 240 V
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température ambiante 5°C à 40°C
Puissance 600 W
Poids (métrique) 2.1 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Charge max. d’échantillons 20 kg
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 15 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 168 x 217 x 100 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Affichage LED
Couleur Bleu