Description
Validated on our new Enhanced Cell Capture Beads V3, BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays enable a highly sensitive analysis of full-length TCR/BCR repertoires with robust workflows for human and mouse. Key features include:
- Superior full-length TCR and BCR pairing metrics
- Multiomics-enabled for simultaneous immune profiling alongside protein and gene expression analyses in the same cell
- Compatibility with preserved cells and BD™ OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- Intuitive data analysis pipeline that provides unbiased insights about the biology of your samples
Kit provides the necessary reagents to prepare single-cell full-length Mouse TCR and BCR libraries that are compatible with both BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) and BD Rhapsody™ Targeted mRNA assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Mouse TCR/BCR Next Amplification Kit |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.