Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique
Code produit 10401125 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
70 m x 65 mm
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10401125 70 m x 65 mm 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10401125 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804777
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec une résistance chimique élevée à haute température
  • Excellente résistance aux solvants
  • Côté ruban encreur à l’extérieur
Spécification
Diamètre (métrique) 12,7 mm D.I.
Dimensions (L x l) 70 m x 65 mm
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 6400
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Alternate Part Number R6400-65X70/O