Learn More
Rimantadine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Rimantadine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Rimantadine Hydrochloride |
| CAS | 1501-84-4 |
| Analyte or Component Names | Rimantadine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H21 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | 1-(1-adamantyl)ethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?