Learn More
Fisherbrand™ Anneau avec noix de serrage
Code produit 10022054 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
75 mm
131 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
10022054 75 mm 1 pièce
10286314 131 mm 1 pièce
10595974 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10022054
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en acier à alliage en zinc.
  • Écrous de serrage pour tiges jusqu'à 16 mm de diamètre
  • Accessoire
  • La longueur de la tige jusqu'au centre de la tête de vis est d'environ 60 mm.
  • Noix de serrage en alliage, moulé sous pression sur la tige de l’anneau et équipé d’une vis en acier nickelé à tête en plastique bleu
Spécification
Diamètre (métrique) interne 75 mm
Comprend Avec noix de serrage
Type de produit Noix de serrage avec anneau