Learn More
Globe Scientific Fiole cryogénique RingSeal, filetages externes
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Conception étanche : Les fioles cryogéniques RingSeal™ offrent une protection étanche jusqu’à 90 kPa, protégeant contre d’éventuelles fuites ou contamination
- Joints toriques : Des joints toriques fiables protègent efficacement les échantillons dans une large plage de température, de -196 °C à 121 °C
- Options à fond rond et autonomes : choisissez entre des fioles à fond rond et autonomes selon vos besoins spécifiques
- Pureté certifiée : Les fioles certifiées sans DNase, RNase et pyrogènes garantissent l’intégrité et la propreté de vos précieux échantillons
- Filets internes et externes : Les options de filetage interne et externe disponibles permettent la compatibilité avec divers procédés de laboratoire
- Grande zone d’écriture : Une grande zone d’écriture facilite l’identification et l’organisation des exemples
- Autoclavable : Assurer une stérilisation efficace tout en maintenant leur intégrité structurelle
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 12.2 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 1 mL |
| Graduée | Oui |
| Nbre par carton | 500 |
| Volume (métrique) de travail | 0.9 mL |
| Afficher plus |