Learn More
Cole-Parmer™ Forceps Rochester Pean
Code produit 15458434 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
159 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15458434 159 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458434 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1081812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.00€
    21.90€ / 1 pièces
    Économisez 4.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox. Les forceps Cole-Parmer™ Rochester Pean comprennent un mécanisme de verrouillage pour le serrage.
  • Qualité standard
  • Mâchoire droite
  • Acier inox
  • Longueur : 158,75mm
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Qualité Étalon
Type de pointe Droit
Longueur (métrique) 159 mm
Non destinés à des applications médicales ou à une utilisation sur les patients.