Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre
Code produit 11707394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
50 mm
60 mm
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
200/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Quantité Conditionnement
11707394 20 mm 20 mm 200/paquet 200 pièces
11993564 18 mm 18 mm 1 000/paquet 1000 pièces
11757394 24 mm 50 mm 100/paquet 100 pièces
11717394 22 mm 22 mm 200/paquet 200 pièces
11767394 24 mm 60 mm 100/paquet 100 pièces
11983564 24 mm 60 mm 100/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11707394 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur BPD017
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Rogo Sampaic™ Les lamelles de verre sont fabriquées en verre borosilicaté pour une excellente transparence et pour prévenir toute distorsion des couleurs.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Dimensions (L x l) 20 x 20 mm
À utiliser avec (application) Microscopie à lames
Certifications ISO 8255
Quantité 200/paquet