Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour grands tubes à essai Rota Rack™
Code produit 11384085 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384085 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11384085
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez simultanément des grands tubes à essai de différentes tailles. Rota Rack™ Le grand support pour tubes comporte quatre modules qui peuvent pivoter indépendamment pour s'adapter à différentes tailles. Il suffit de clipser chaque module dans la position voulue et d’y disposer des tubes.
Il suffit de tourner et de verrouiller.
  • Chaque module peut être pivoté indépendamment.
  • Utilisez simultanément des tubes à essai de tailles différentes.
  • Enclenchez chaque module et remplissez-le de tubes.
  • Les racks peuvent être transportés en toute sécurité et sont entièrement autoclavables.
  • Les supports restent parfaitement orientés jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau tordus.
Quatre modules, chacun contenant quatre tailles.
  • 2 tubes de 50 mL
  • 8 tubes de 15 mL
  • 6 tubes de 16 mm à 20 mm
  • Tubes de 10 x 10 mm à 13 mm
Chaque étagère robuste en polypropylène comporte des modules verts, violets, bleus et jaunes.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assortiment
Capacité Tubes (10 x 10 à 13 mL, 6 x 15 à 20 mL, 8 x 10 à 15 mL, 2 x 50 mL)
Matériau Polypropylène
Positions 2 tubes de 50 mL, 6 tubes de 16 à 20 mL, 8 tubes de 15 mL ou 10 tubes de 10 à 13 mL
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec des tubes de grandes tailles
Quantité 1 de chaque
Dimensions Grand
Longueur (métrique) 224 mm
Longueur (impériale) 8,8 in
Largeur (impériale) 4,3 in
Hauteur (impériale) 4,3 in
Poids (impériale) 2.2 lb.
Poids (métrique) 1 kg
Type de produit Support universel multiple
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 110 mm
Largeur (métrique) 110 mm