Learn More
Slice™ Ciseaux rotatifs
Description
- Ciseaux sans lame
- Poignée en nylon renforcée et résistante avec doublure en poignée douce
- Plus sûr que les ciseaux traditionnels
- Conception ambidextre
- Réduit les blessures, réduit les coûts
- Exempt d’huile, de lubrifiant et d’entretien
- Léger et robuste
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longueur (impériale) | 5,51 in |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Matériau | TPE, Acier inox, GCr15 |
| Description | Sans lame |
| À utiliser avec (application) | Découpe de matériaux fins et raides |
| Type de produit | Rotatif, rotative |