Learn More
BUCHI Rotavapor Système d'évaporateur rotatif dynamique R-300
Code produit 15457134 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Ascenseur électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29/32; Ensemble de verre à piège Colt avec condenseur et ballon de réception revêtus P+G+LT ; Interface I-300 Pro avec bouteille Woulff et VacuBox
Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29/32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox ; Refroidisseur/recycleur F-305
Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15457134 Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox 1 pièce
15551260 Ascenseur électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29/32; Ensemble de verre à piège Colt avec condenseur et ballon de réception revêtus P+G+LT ; Interface I-300 Pro avec bouteille Woulff et VacuBox 1 pièce
15405875 Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-301 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox 1 pièce
15485724 Système de levage électronique ; Pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29/32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox ; Refroidisseur/recycleur F-305 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15457134 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11SR300251VS01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11735.00€
    9078.78€ / 1 pièces
    Économisez 2656.22€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Caractéristiques : automatisation complète, opération guidée par méthodes, enregistrement des données et représentation graphique en temps réel pour les applications d’évaporation rotative. Rotavapor Les systèmes d'évaporateurs rotatifs Dynamic R-300 répondent aux exigences les plus élevées en matière de facilité d'utilisation et de reproductibilité.
  • Facile à utiliser avec son écran tactile qui permet de visualiser tous les paramètres du processus en un clin d’œil
  • Opération guidée avec méthodes programmables, notamment des messages envoyés directement sur les appareils mobiles lorsque des interactions manuelles sont requises
  • Fonctionnement automatique sans surveillance grâce au capteur AutoDest™ et au capteur en mousse
  • Pas d’émissions nocives en raison du condenseur secondaire post-pompe avec capteur de niveau en option qui avertit d’un éventuel débordement du flacon récepteur
  • Démarrage instantané grâce au réglage automatique et dynamique de la pression sans attendre que le bain chauffant et le refroidisseur atteignent la température définie
  • Représentation graphique de tous les paramètres du processus, même à distance sur des appareils mobiles
  • Fonctionnement efficace et durabilité accrue avec refroidisseur / recycleur contrôlé de manière centralisée et pompe à vide à vitesse contrôlée
  • Enregistrement complet de tous les paramètres du processus sur la carte SD pour faciliter l’analyse sur Microsoft Excel
  • Messages envoyés directement en cas d’événement inattendu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids (métrique) Rotavapor de 13 kg, bain de 5 kg avec base
Tension 220/240 V
Capacité (métrique) Flacon de 3 kg, bain de 2,3 L
Vitesse 10 à 280 tr/min
Plage de températures (métrique) Ambiante jusqu’à 220°C
Matériau (revêtement) Revêtement de sécurité P+G
Comprend Système de levage électronique ; pompe à vide V-300 ; Bain chauffant B-305 ; SJ 29 / 32 ; Ensemble en verre vertical avec condenseur à revêtement P+G et flacon récepteur ; Interface I-300 avec flacon de Woulff et VacuBox
Type de vide Pompe à videV-300
Type d’assemblage de la verrerie Ensemble vertical en verre avec condenseur revêtu P+G et flacon récepteur
Dimensions (L x l x H) Rotavapor : 429 x 606 x 717 mm ; Bain : 275 x 307 x 202 mm
Indice IP IP21
Type de contrôleur I-300
Précision de la température ±1°C
Capacité de chauffe (impériale) 5 L
Angle 10 à 50°
Certifications CE ; CSA
Type Système d’évaporateur rotatif
Fréquence 50/60 Hz
Modèle 11SR300251VS01
Joint conique standard SJ 29/32