Learn More
Rotronic™ Cupules d’échantillon jetables
Code produit 11950685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
0,55 in
1,57 in
Profondeur (métrique):
1,4 cm
4 cm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Profondeur (métrique) unitSize
11950685 0,55 in 1,4 cm 100 pièces
11940685 1,57 in 4 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11950685 Fournisseur Rotronic™ Code fournisseur PS14
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Garantit l’introduction d’un volume d’échantillon optimal dans les portoirs.
  • Empêche les portoirs d’entrer en contact direct avec le produit testé, empêchant ainsi les salissures ou la contamination croisée
  • Offre des moyens pratiques de prélèvement et de stockage des échantillons
Specifikationer
Profondeur (métrique) 1,4 cm
Profondeur (impériale) 0,55 in
Type de produit Cupule d’échantillon
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Prélèvement et stockage d’échantillons
À utiliser avec (équipement) Portoirs WP-14-S
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.