Learn More
Bochem™ Accessoires de cuisine ronds en aluminium
Code produit 10142171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 ml
125 ml
Diamètre (métrique):
64 mm
96 mm
Hauteur (métrique):
13 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10142171 28 ml 64 mm 13 mm 100 pièces
10274411 125 ml 96 mm 24 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10142171 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11610
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En aluminium. Bochem™ Les ustensiles de cuisine ronds en aluminium sont jetables.
  • aluminium
  • Jetable
  • Destiné à un usage unique
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 28 ml
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Boîte
À utiliser avec (application) Destiné à un usage unique
Hauteur (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) 64 mm