Learn More
Glassco Laboratory Equipments Fiole en verre à fond rond
Code produit 31937659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Joint conique standard:
14/23
29/32
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
31937659 50 mL 29/32 10 pièces
31937697 25 mL 14/23 10 pièces
31937677 50 mL 14/23 10 pièces
31937692 100 mL 14/23 10 pièces
31937695 100 mL 29/32 10 pièces
31937676 250 mL 29/32 10 pièces
31937688 500 mL 29/32 10 pièces
31937654 1000 mL 29/32 10 pièces
31937669 2000 mL 29/32 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 31937659 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU057.202.10A
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flasque en verre à fond rond avec un seul col et joint pour un usage en laboratoire.
  • Fioles en verre à fond rond avec un seul manche et une seule articulation
  • Disponible en capacités de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Les joints NS 14/23 sont disponibles pour des flasques de 25 mL, 50 mL et 100 mL
  • NS 29/32 les joints sont disponibles pour des flacoles de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
  • Fabriqué en ASTM verre résistant à la chaleur E-438 Type 1, Boro 3.3
  • Conforme à la norme DIN/ISO 4797 et USP aux normes
  • Comporte une impression en blanc
  • Résistance aux produits chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type de produit Flacon
Joint conique standard 29/32
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Mouth Style Joint
Stérilité Non stérile
Forme du fond Rond