Learn More
Glassco Laboratory Equipments Fiole en verre à fond rond
Description
- Fioles en verre à fond rond avec un seul manche et une seule articulation
- Disponible en capacités de 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
- Les joints NS 14/23 sont disponibles pour des flasques de 25 mL, 50 mL et 100 mL
- NS 29/32 les joints sont disponibles pour des flacoles de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL et 2000 mL
- Fabriqué en ASTM verre résistant à la chaleur E-438 Type 1, Boro 3.3
- Conforme à la norme DIN/ISO 4797 et USP aux normes
- Comporte une impression en blanc
- Résistance aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type de produit | Flacon |
| Joint conique standard | 29/32 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Non |
| Mouth Style | Joint |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Rond |