Learn More
Glassco Laboratory Equipments Fiole en verre à fond rond
Code produit 31937697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Joint conique standard:
14/23
29/32
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
31937697 25 mL 14/23 10 pièces
31937677 50 mL 14/23 10 pièces
31937659 50 mL 29/32 10 pièces
31937692 100 mL 14/23 10 pièces
31937695 100 mL 29/32 10 pièces
31937676 250 mL 29/32 10 pièces
31937688 500 mL 29/32 10 pièces
31937654 1000 mL 29/32 10 pièces
31937669 2000 mL 29/32 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 31937697 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU057.202.05
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flasque en verre à fond rond avec un seul col et joint pour un usage en laboratoire.
  • Round bottom glass flasks with a single neck and joint
  • Available in 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • NS 14/23 joints are available for 25 mL, 50 mL, and 100 mL flasks
  • NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
  • Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
  • Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
  • Features white printing
  • Chemical resistant
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type de produit Flask
Joint conique standard 14/23
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Round