Learn More
Hach Lange™ Cuvettes jetables en verre rond
Description
- Arrondi
- Jetable
- 50 x 10 mm
- 50 pièces
- Verre
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Verre |
| Quantité | Pack de 560 |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre LICO |
| À utiliser avec (application) | Mesure spectrale des liquides |