Learn More
Flacons Alpha ronds à col étroit en verre, sans bouchon
Code produit 12800914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
104 pièces
156 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
12800914 30 ml Ambré 156 pièces
12810904 125 ml Concluant 104 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12800914 Fournisseur SGD PHARMA Code fournisseur 300776
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez, versez ou partagez vos liquides de laboratoire à l’aide des flacons Alpha ronds à col étroit en verre, sans bouchon. Fabriqués en verre borosilicaté ambré ou transparent, ces flacons ronds sont des outils essentiels pour votre laboratoire.
  • Col étroit
  • Verre borosilicaté
  • Rond
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Ambré
Matériau Verre borosilicaté
Nb par paquet 40/boîte
Quantité 40/boîte
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 67 mm
Type de produit Bouteille Alpha
Joint de fermeture Polypropylène/SOP
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 35 mm