Learn More
Fisherbrand™ Flacons Alpha ronds à col étroit en verre
Code produit 12800904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Conditionnement:
10 pièces
104 pièces
20 pièces
35 pièces
86 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
12800904 100 ml Concluant 86 pièces
12820914 100 ml Ambré 86 pièces
12830914 125 mL Ambré 104 pièces
12840904 250 ml Concluant -
12860914 500 ml Ambré 35 pièces
12860904 500 ml Concluant 35 pièces
12850884 500 ml Concluant 10 pièces
12870914 1000 ml Ambré 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12800904
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez, versez et partagez vos liquides de laboratoire avec les flacons Alpha ronds à col étroit en verre. Disponibles en verre transparent ou ambré, ces flacons ronds sont un outil indispensable au laboratoire.
  • Col étroit
  • Verre ambré ou transparent
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) interne 46mm
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 86/boîte
Quantité 86/boîte
Hauteur (métrique) 105 mm
Diamètre (métrique) 46 mm
Forme Rond
Type de produit Bouteille Alpha